Tisk…

1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1227K-5G PC1227K-1G
APOSPC1227K-5GEA 18820 CZK
APOSPC1227K-5G APOSPC1227K-1G
1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene 97%
1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene
Vzorec: C₁₂H₄F₁₄
MW: 414,138 g/mol
Bod tání: 61…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041486
CAS číslo: 51114-12-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR