3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine dihydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,6-Dihydroxy-4-(trifluoromethyl)nicontinonitrile dihydrate
PC1219-1G
PC1219-25G
PC1219-5G
APOSPC1219-1GEA
622
CZK
APOSPC1219-1G
APOSPC1219-25G
APOSPC1219-5G
3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine dihydrate
3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine dihydrate
Vzorec:
C₇H₃F₃N₂O₂·2H₂O MW: 240.137 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07368671 CAS číslo: 1049729-56-7 |