Tisk…
Perfluoro(3,7-dimethyloctanoic acid)
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1214-25G PC1214-5G PC1214-1G
APOSPC1214-25GEA 21660 CZK
APOSPC1214-25G APOSPC1214-5G APOSPC1214-1G
Perfluoro(3,7-dimethyloctanoic acid)
Perfluoro(3,7-dimethyloctanoic acid)
Liquid at room temperature
Vzorec: C₁₀HF₁₉O₂
Bod varu: 95 °C (20 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320738
CAS číslo: 172155-07-6
UN: 3265
ADR: 8,III