Tisk…
5-(4-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1198-1G PC1198-25G PC1198-5G
APOSPC1198-1GEA 4300 CZK
APOSPC1198-1G APOSPC1198-25G APOSPC1198-5G
5-(4-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
5-(4-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Vzorec: C₈H₅FN₂OS
MW: 196,202 g/mol
Bod tání: 176…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03197058
CAS číslo: 203268-64-8