Tisk…
Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1165-1G PC1165-250MG
APOSPC1165-1GEA 18620 CZK
APOSPC1165-1G APOSPC1165-250MG
Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene 95%
Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene
Vzorec: C₁₂H₁₈F₁₂N₃O₆P₃
Bod tání: 41…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784333
CAS číslo: 186817-57-2