Tisk…
2,2-Difluoropropionamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1164-1G PC1164-250MG PC1164-5G
APOSPC1164-1GEA 4570 CZK
APOSPC1164-1G APOSPC1164-250MG APOSPC1164-5G
2,2-Difluoropropionamide 97%
2,2-Difluoropropionamide
Vzorec: C₃H₅F₂NO
MW: 109.075 g/mol
Bod tání: 69…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07780126
CAS číslo: 49781-48-8