Tisk…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Ethynyl-2-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene, 4-Ethynyl-α,α,α,2-tetrafluoroanisole
PC1161-5G PC1161-1G
APOSPC1161-5GEA 4960 CZK
APOSPC1161-5G APOSPC1161-1G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₄F₄O
MW: 204.121 g/mol
Hustota: 1.279 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08458006
CAS číslo: 912617-68-6
UN: 1993
ADR: 3 III