Tisk…
2-Pyrrolidinyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1159-1G PC1159-250MG
APOSPC1159-1GEA 34390 CZK
APOSPC1159-1G APOSPC1159-250MG
2-Pyrrolidinyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
2-Pyrrolidinyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Vzorec: C₁₃H₁₇F₃N₂
MW: 258.283 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631942
CAS číslo: 885950-66-3