Tisk…
2-Morpholin-4-yl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1158-1G PC1158-250MG
APOSPC1158-1GEA 15110 CZK
APOSPC1158-1G APOSPC1158-250MG
2-Morpholin-4-yl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
2-Morpholin-4-yl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Vzorec: C₁₃H₁₇F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631947
CAS číslo: 885950-67-4