N,N-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethane-1,2-diamine dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC1157-100MG
PC1157-500MG
PC1157-250MG
APOSPC1157-100MGEA
4960
CZK
APOSPC1157-100MG
APOSPC1157-500MG
APOSPC1157-250MG
N,N-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethane-1,2-diamine dihydrochloride
N,N-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethane-1,2-diamine dihydrochloride
Vzorec:
C₁₁H₁₅F₃N₂·2ClH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03840183 CAS číslo: 1189496-82-9 UN: 3261 ADR: 8,III |