Tisk…
3'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1141-25G PC1141-5G
APOSPC1141-25GEA 14520 CZK
APOSPC1141-25G APOSPC1141-5G
3'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid 98%
3'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₉FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424609
CAS číslo: 1841-58-3