Tisk…
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Carboxy-2,4-difluorophenol, 2,6 Difluoro 3-hydroxy benzoic acid
PC1133-1G PC1133-250MG
APOSPC1133-1GEA 827 CZK
APOSPC1133-1G APOSPC1133-250MG
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzoic acid
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₄F₂O₃
MW: 174.102 g/mol
Bod varu: 110 °C (19 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275286
CAS číslo: 749230-32-8