N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N,N-Dimethyl-1-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]methylamine
PC11281-25G
PC11281-5G
APOSPC11281-25GEA
23610
CZK
APOSPC11281-25G
APOSPC11281-5G
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec:
C₁₀H₁₂F₃NO MW: 219,204 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07368741 CAS číslo: 886762-84-1 |