1-[3-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC11280-1G
PC11280-25G
PC11280-5G
APOSPC11280-1GEA
1450
CZK
APOSPC11280-1G
APOSPC11280-25G
APOSPC11280-5G
1-[3-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
1-[3-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Vzorec:
C₁₂H₁₅F₃N₂O Bod varu: 82 °C (0,03 mm Hg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07368740 CAS číslo: 868054-25-5 |