Tisk…
4-Bromo-2,5-difluorotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2,5-difluoro-4-methylbenzene
PC11267-1G PC11267-5G PC11267-250MG
APOSPC11267-1GEA 1040 CZK
APOSPC11267-1G APOSPC11267-5G APOSPC11267-250MG
4-Bromo-2,5-difluorotoluene
4-Bromo-2,5-difluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrF₂
MW: 207.015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368736
CAS číslo: 252004-42-5