4-Chloro-6-(4-fluorophenyl)thieno[3,2-d]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC11265-1G
PC11265-250MG
APOSPC11265-1GEA
9290
CZK
APOSPC11265-1G
APOSPC11265-250MG
4-Chloro-6-(4-fluorophenyl)thieno[3,2-d]pyrimidine
4-Chloro-6-(4-fluorophenyl)thieno[3,2-d]pyrimidine
Vzorec:
C₁₂H₆ClFN₂S MW: 264,706 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01312344 CAS číslo: 681260-56-0 |