Tisk…
4-Chloro-5-(4-fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC11264-1G PC11264-500MG
APOSPC11264-1GEA 6980 CZK
APOSPC11264-1G APOSPC11264-500MG
4-Chloro-5-(4-fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5-(4-fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₁₂H₆ClFN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00297841
CAS číslo: 384351-45-5