Tisk…
4,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 4,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid, 2-Borono-4,5-difluoroanisole
PC1126-5G PC1126-1G
APOSPC1126-5GEA 3110 CZK
APOSPC1126-5G APOSPC1126-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 98%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187.936 g/mol
Bod tání: 175…180 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08275291
CAS číslo: 870777-32-5