Tisk…
3-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC11259-1G PC11259-2.5G
APOSPC11259-1GEA 7150 CZK
APOSPC11259-1G APOSPC11259-2.5G
3-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
3-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₄BrClF₃N
MW: 310,498 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407379
CAS číslo: 683274-52-4