Tisk…
3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC11179-1G PC11179-5G
APOSPC11179-1GEA 6220 CZK
APOSPC11179-1G APOSPC11179-5G
3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₉F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039234
CAS číslo: 408367-99-7