Tisk…
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
PC11171-1G PC11171-25G PC11171-5G
APOSPC11171-1GEA 2910 CZK
APOSPC11171-1G APOSPC11171-25G APOSPC11171-5G
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₄H₉F₃O
MW: 250.216 g/mol
Hustota: 1.27 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631855
CAS číslo: 84392-23-4
UN: 3082
ADR: 9+EHS III