Tisk…
2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC11162-1G PC11162-250MG
APOSPC11162-1GEA 13260 CZK
APOSPC11162-1G APOSPC11162-250MG
2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃N·ClH
MW: 273.681 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739425
CAS číslo: 811842-39-4