Tisk…
3-(4-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC11156-1G PC11156-250MG PC11156-5G
APOSPC11156-1GEA 4960 CZK
APOSPC11156-1G APOSPC11156-250MG APOSPC11156-5G
3-(4-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(4-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Vzorec: C₉H₇FO
Bod tání: 32…33 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04039232
CAS číslo: 80151-28-6