Tisk…
3-(3-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC11155-1G PC11155-250MG PC11155-5G
APOSPC11155-1GEA 1990 CZK
APOSPC11155-1G APOSPC11155-250MG APOSPC11155-5G
3-(3-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(3-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Vzorec: C₉H₇FO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04039231
CAS číslo: 197239-54-6