Tisk…
3-(2-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC11154-1G PC11154-250MG PC11154-5G
APOSPC11154-1GEA 5630 CZK
APOSPC11154-1G APOSPC11154-250MG APOSPC11154-5G
3-(2-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(2-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Vzorec: C₉H₇FO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04039230
CAS číslo: 208183-93-1