Tisk…
4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC11142-250MG PC11142-1G
APOSPC11142-250MGEA 953 CZK
APOSPC11142-250MG APOSPC11142-1G
4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₉FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03002065
CAS číslo: 1841-57-2