Tisk…
Ethyl 2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(Ethoxycarbonyl)-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC11106-25G PC11106-5G
APOSPC11106-25GEA 16800 CZK
APOSPC11106-25G APOSPC11106-5G
Ethyl 2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₈H₇F₃N₂O₂
MW: 220,149 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09754048
CAS číslo: 304693-64-9