Tisk…
3-[4-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC110116-1G PC110116-250MG
APOSPC110116-1GEA 7440 CZK
APOSPC110116-1G APOSPC110116-250MG
3-[4-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)phenyl]-1H-pyrazole
3-[4-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₆H₁₁F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06409163
CAS číslo: 1019007-78-3