5,7-Difluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC110115-1G
PC110115-250MG
APOSPC110115-1GEA
11380
CZK
APOSPC110115-1G
APOSPC110115-250MG
5,7-Difluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
5,7-Difluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₄F₂O₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13180848 CAS číslo: 550998-68-0 |