Tisk…
3-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC110112-1G PC110112-5G
APOSPC110112-1GEA 12400 CZK
APOSPC110112-1G APOSPC110112-5G
3-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
3-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,117 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22490583
CAS číslo: 1805635-16-8