Tisk…
3-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC110111-1G PC110111-5G
APOSPC110111-1GEA 14490 CZK
APOSPC110111-1G APOSPC110111-5G
3-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
3-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄F₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28059689
CAS číslo: 1805663-68-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III