Tisk…
5-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC110109-1G PC110109-5G
APOSPC110109-1GEA 9330 CZK
APOSPC110109-1G APOSPC110109-5G
5-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
5-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄F₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12756744
CAS číslo: 952285-54-0