Tisk…
2-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC110108-1G PC110108-5G PC110108-500MG
APOSPC110108-1GEA 5200 CZK
APOSPC110108-1G APOSPC110108-5G APOSPC110108-500MG
2-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
2-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄F₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835282
CAS číslo: 219823-49-1