Tisk…
Ethyl 8-bromo-5-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC110038-1G PC110038-250MG
APOSPC110038-1GEA 8070 CZK
APOSPC110038-1G APOSPC110038-250MG
Ethyl 8-bromo-5-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl 8-bromo-5-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₉BrFNO₃
MW: 314,107 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16036881
CAS číslo: 655236-28-5