Tisk…
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC110037-1G PC110037-250MG
APOSPC110037-1GEA 4770 CZK
APOSPC110037-1G APOSPC110037-250MG
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₉BrFNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25572662
CAS číslo: 228728-06-1