Tisk…
5,7-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC110034-1G PC110034-250MG
APOSPC110034-1GEA 14550 CZK
APOSPC110034-1G APOSPC110034-250MG
5,7-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
5,7-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅F₂NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31563119
CAS číslo: 185804-34-6