Tisk…
3-(3,5-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC110031-1G PC110031-250MG
APOSPC110031-1GEA 6220 CZK
APOSPC110031-1G APOSPC110031-250MG
3-(3,5-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3,5-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₆F₂N₂
MW: 180.154 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664754
CAS číslo: 154258-58-9