Tisk…
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC110029-1G PC110029-250MG
APOSPC110029-1GEA 6220 CZK
APOSPC110029-1G APOSPC110029-250MG
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₁H₆F₆N₂
MW: 280.169 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407955
CAS číslo: 154258-54-5