Tisk…
Methyl 3-amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC110027-1G PC110027-250MG
APOSPC110027-1GEA 9100 CZK
APOSPC110027-1G APOSPC110027-250MG
Methyl 3-amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈FNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29158206
CAS číslo: 2090172-47-5