Tisk…
Methyl 3-amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC110026-1G PC110026-250MG
APOSPC110026-1GEA 9100 CZK
APOSPC110026-1G APOSPC110026-250MG
Methyl 3-amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈FNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08706231
CAS číslo: 142363-99-3