Tisk…
6-Cyano-3-fluoropyridin-2-yl acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC110025-1G PC110025-250MG
APOSPC110025-1GEA 20470 CZK
APOSPC110025-1G APOSPC110025-250MG
6-Cyano-3-fluoropyridin-2-yl acetate
6-Cyano-3-fluoropyridin-2-yl acetate
Vzorec: C₈H₅FN₂O₂
MW: 180,136 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19690162
CAS číslo: 1189757-54-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III