Tisk…
5-Fluoro-6-hydroxypyridine-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC110024-1G PC110024-250MG PC110024-5G
APOSPC110024-1GEA 4930 CZK
APOSPC110024-1G APOSPC110024-250MG APOSPC110024-5G
5-Fluoro-6-hydroxypyridine-2-carbonitrile
5-Fluoro-6-hydroxypyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₃FN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28768731
CAS číslo: 1239510-82-7