Tisk…
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC110023-1G PC110023-250MG
APOSPC110023-1GEA 12340 CZK
APOSPC110023-1G APOSPC110023-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₇F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29097134
CAS číslo: 1369923-89-6