Tisk…
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC110022-1G PC110022-250MG
APOSPC110022-1GEA 16370 CZK
APOSPC110022-1G APOSPC110022-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.134 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22480979
CAS číslo: 1369896-75-2