Tisk…
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC110021-1G PC110021-250MG
APOSPC110021-1GEA 14880 CZK
APOSPC110021-1G APOSPC110021-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₃N₂
MW: 186.134 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22480978
CAS číslo: 1369869-39-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III