Tisk…
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC110020-1G PC110020-250MG
APOSPC110020-1GEA 18620 CZK
APOSPC110020-1G APOSPC110020-250MG
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204,149 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22570372
CAS číslo: 1369881-97-9