Tisk…
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC110019-1G PC110019-250MG
APOSPC110019-1GEA 10850 CZK
APOSPC110019-1G APOSPC110019-250MG
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.134 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28505050
CAS číslo: 1245457-01-5