Tisk…
3-Amino-7-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC110017-1G PC110017-250MG
APOSPC110017-1GEA 9330 CZK
APOSPC110017-1G APOSPC110017-250MG
3-Amino-7-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-7-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO₂S
MW: 261,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29169138
CAS číslo: 1648807-91-3