Tisk…
3-Amino-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC110016-1G PC110016-250MG
APOSPC110016-1GEA 5920 CZK
APOSPC110016-1G APOSPC110016-250MG
3-Amino-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29169135
CAS číslo: 2379918-55-3