Tisk…
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC110015-1G PC110015-250MG
APOSPC110015-1GEA 5920 CZK
APOSPC110015-1G APOSPC110015-250MG
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29169131
CAS číslo: 1609255-54-0